Tisk…
Chlorid jodný ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Iodochloride
412361000 412365000
ACRO412361000EA 3540 CZK
ACRO412361000 ACRO412365000
Chlorid jodný ACS
Chlorid jodný
Vzorec: ClI
MW: 162,36 g/mol
Bod varu: 97,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 3,2 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %