Tisk…
Chlorid jodný 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196961000 196965000
ACRO196961000EA 2470 CZK
ACRO196961000 ACRO196965000
Chlorid jodný 98%
Chlorid jodný
Vzorec: ClI
Bod varu: 97 °C (760 mmHg)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 3,2 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %