Tisk…

Bromid jodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

224847-250G 224847-50G
SIAL224847-250GEA 6240 CZK
SIAL224847-250G SIAL224847-50G
Bromid jodný, Sigma-Aldrich®
Bromid jodný
Vzorec: IBr
MW: 206,81 g/mol
Bod varu: 116 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011353
CAS číslo: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR