Tisk…
Bromid jodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A16158.14 A16158.22 A16158.30
A16158.14EA 1120 CZK
A16158.14 A16158.22 A16158.30
Bromid jodný ≥98%
Bromid jodný
Purity: 98% CAS No.: 7789-33-5 Molecular Formula: IBr Formula Weight: 206.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: None Odour: Pungent Melting Point: 50° subl. Boiling Point: 116° dec. Beilstein Reference: 3902973 Merck Reference: 14,5016 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011353
Vzorec: IBr
MW: 206,81 g/mol
Bod varu: 116 °C (rozkl.)
Bod tání: 50 °C (subl.)
Hustota: 4,416
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011353
CAS číslo: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5016