Tisk…
Bromid jodný 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208840500 208842500
ACRO208840500EA 1740 CZK
ACRO208840500 ACRO208842500
Bromid jodný 98%
Bromid jodný
Vzorec: IBr
MW: 206.81
Bod varu: 116 °C (760 mmHg)
Bod tání: 42…50 °C
Hustota: 4.41 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011353
CAS číslo: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05038
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %