Tisk…
4,4'-Dipyridyl disulphide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
162240010 162240050 162240250
ACRO162240010EA 1510 CZK
ACRO162240010 ACRO162240050 ACRO162240250
4,4'-Dipyridyl disulphide 98%
4,4'-Dipyridyl disulphide
Vzorec: C₁₀H₈N₂S₂
Bod varu: 348 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006423
CAS číslo: 2645-22-9
EINECS: 220-158-6
UN: 3335
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %