Tisk…
Diphenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Diphenylsulphane
M-Clarity™ quality level = MQ100
P35316-100G P35316-25G
SIALP35316-100GEA 3260 CZK
SIALP35316-100G SIALP35316-25G
Diphenyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28
Bod varu: 296
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003064
CAS číslo: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07467