Diphenyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Diphenylsulphane
A11114.14
A11114.22
A11114.14EA
1340
CZK
A11114.14
A11114.22
Diphenyl sulphide ≥98%
Diphenyl sulphide
Purity: 98%
CAS No.: 139-66-2
Molecular Formula: C12H10S
Formula Weight: 186.28
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₀S MW: 186.28 Bod varu: 295…296 °C Bod tání: –40 °C Hustota: 1.118 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003064 CAS číslo: 139-66-2 EINECS: 205-371-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07467 |