Tisk…
Diphenyl sulphide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diphenylsulphane
130950250 130951000
ACRO130950250EA 1450 CZK
ACRO130950250 ACRO130951000
Diphenyl sulphide 99%
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28
Bod varu: 296
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.11 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003064
CAS číslo: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
Merck Index: 12,07467
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %