Tisk…
Diphenyl selenide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18364.03 A18364.06 A18364.14
A18364.03EA 1060 CZK
A18364.03 A18364.06 A18364.14
Diphenyl selenide ≥98%
Diphenyl selenide
Purity: 98% CAS No.: 1132-39-4 Molecular Formula: (C6H5)2Se Formula Weight: 233.17 Odour: Unpleasant Melting Point: 3° Boiling Point: 165-167°/12mm UN No.: 3440 MDL No.: MFCD00014067
Vzorec: C₁₂H₁₀Se
Bod varu: 165…167 °C (12 mmHg)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 1,351
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014067
CAS číslo: 1132-39-4
EINECS: 214-474-2
UN: 3440
ADR: 6.1,II