Tisk…
Diphenyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
169021-250G 169021-50G 169021-10G
SIAL169021-250GEA 5830 CZK
SIAL169021-250G SIAL169021-50G SIAL169021-10G
Diphenyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diphenyl disulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218.34
Bod varu: 310
Bod tání: 58…60 °C
Hustota: 1.155 g/cm³ (64.9 °C)
MDL Number: MFCD00003065
CAS číslo: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3335
ADR: 9