Tisk…
Diphenyl disulphide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Diphenyldisulphane, Phenyl disulphide
173710500 173712500
ACRO173710500EA 1570 CZK
ACRO173710500 ACRO173712500
Diphenyl disulphide 99%
Diphenyl disulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S₂
MW: 218.34
Bod varu: 191…192 °C (15 mmHg)
Bod tání: 58…61 °C
MDL Number: MFCD00003065
CAS číslo: 882-33-7
EINECS: 212-926-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥98.5 %