Tisk…
Diphenyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
180629-100G 180629-25G 180629-5G
SIAL180629-100GEA 19460 CZK
SIAL180629-100G SIAL180629-25G SIAL180629-5G
Diphenyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Diphenyl diselenide
Vzorec: C₁₂H₁₀Se₂
Bod varu: 377 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…61 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003001
CAS číslo: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II