Tisk…
Dibenzyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
B21805-100G B21805-500G
SIALB21805-100GEA 1150 CZK
SIALB21805-100G SIALB21805-500G
Dibenzyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl disulphide
Vzorec: C₁₄H₁₄S₂
MW: 246.4
Bod varu: 142…148 °C (0.05 mmHg)
Bod tání: 62…67 °C
Hustota: 1.302 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004783
CAS číslo: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 13,03037