Tisk…
Dibenzyl disulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11850.14 L11850.22
L11850.14EA 906 CZK
L11850.14 L11850.22
Dibenzyl disulphide ≥98%
Dibenzyl disulphide
Purity: 98+% CAS No.: 150-60-7 Molecular Formula: C6H5CH2S-SCH2C6H5 Formula Weight: 246.40 Flash Point: 150°(302°F) Odour: Stench Boiling Point: 210-216°/18mm Beilstein Reference: 1110443 Merck Reference: 14,3013 MDL No.: MFCD00004783
Vzorec: C₁₄H₁₄S₂
Bod varu: 210…216 °C (18 mmHg)
Bod tání: 67…72 °C
Hustota: 1,300
Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004783
CAS číslo: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 14,3013