Tisk…
Ethyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238317-100G 238317-25G
SIAL238317-100GEA 4460 CZK
SIAL238317-100G SIAL238317-25G
Ethyl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Ethyl methyl sulphide
Vzorec: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Bod varu: 65 °C (1013 hPa)
Bod tání: –104,8 °C
Hustota: 0,837 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009268
CAS číslo: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN: 1993
ADR: 3,II