Tisk…
Ethyl methyl sulphide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L02859.14 L02859.22
L02859.14EA 2010 CZK
L02859.14 L02859.22
Ethyl methyl sulphide ≥97%
Ethyl methyl sulphide
Purity: 97% CAS No.: 624-89-5 Molecular Formula: C3H8S Formula Weight: 76.16 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4392 Odour: Stench Melting Point: -106° Boiling Point: 66-67° Beilstein Reference: 1696871 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009268
Vzorec: C₃H₈S
Bod varu: 66…67 °C
Bod tání: –106 °C
Hustota: 0,841
Bod vzplanutí: –15 °C (5 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009268
CAS číslo: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
UN: 1993
ADR: 3,II