Dipropyl sulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98+%
CAS No.: 111-47-7
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4487
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 1719002
Merck Reference: 14,7868
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009379
Vzorec:
C₆H₁₄S Bod varu: 141…142 °C Bod tání: –102 °C Hustota: 0,838 Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009379 CAS číslo: 111-47-7 EINECS: 203-873-8 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7868 |