Tisk…
Dipropyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W322806-100G-K W322806-1KG-K W322806-5KG-K
SIALW322806-100G-KEA 0 CZK
SIALW322806-100G-K SIALW322806-1KG-K SIALW322806-5KG-K
Dipropyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dipropyl disulphide
Vzorec: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85,6 °C
Hustota: 0,9598 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009378
CAS číslo: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
UN: 3082
ADR: 9,III