Dipropyl disulphide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
L09881.14
L09881.22
L09881.14EA
965
CZK
L09881.14
L09881.22
Dipropyl disulphide ≥99%
Dipropyl disulphide
Purity: 99%
CAS No.: 629-19-6
Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3
Formula Weight: 150.31
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4967
Odour: Unpleasant
Melting Point: -86°
Boiling Point: 193-194°
Beilstein Reference: 969200
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009378
Vzorec:
C₆H₁₄S₂ Bod varu: 193…194 °C Bod tání: –86 °C Hustota: 0,960 Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009378 CAS číslo: 629-19-6 EINECS: 211-079-8 UN: 3082 ADR: 9,III |