Dipentyl sulphide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 872-10-6
Molecular Formula: C10H22S
Formula Weight: 174.35
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4560
Odour: Stench
Melting Point: -51°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 1698031
MDL No.: MFCD00027275
Vzorec:
C₁₀H₂₂S Bod varu: 228…230 °C Bod tání: –51 °C Hustota: 0,840 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00027275 CAS číslo: 872-10-6 EINECS: 212-820-8 |