Tisk…
Dimethyl trisulphide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyltrisulphide
415030050 415030250
ACRO415030050EA 2300 CZK
ACRO415030050 ACRO415030250
Dimethyl trisulphide 98+%
Dimethyl trisulphide
Vzorec: C₂H₆S₃
Bod tání: –68 °C
Bod vzplanutí: 52 °C
MDL Number: MFCD00039808
CAS číslo: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %