Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DMS
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274623-100G-K
W274623-1KG-K
W274623-25G-K
SIALW274623-100G-KEA
10020
CZK
SIALW274623-100G-K
SIALW274623-1KG-K
SIALW274623-25G-K
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Vzorec:
C₂H₆S MW: 62,14 g/mol Bod varu: 36,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –98 °C Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008562 CAS číslo: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3,II Merck Index: 12,06204 |