Tisk…
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274615-1KG-K W274615-25KG-K W274615-5KG-K W274615-9KG-K
SIALW274615-1KG-KEA 3420 CZK
SIALW274615-1KG-K SIALW274615-25KG-K SIALW274615-5KG-K SIALW274615-9KG-K
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Vzorec: C₂H₆S
Bod varu: 36,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008562
CAS číslo: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204