Tisk…
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DMS
M-Clarity™ quality level = MQ100
274380-100ML 274380-1L
SIAL274380-100MLEA 3520 CZK
SIAL274380-100ML SIAL274380-1L
Dimethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfid
Vzorec: C₂H₆S
Bod varu: 36,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008562
CAS číslo: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06204