Dimethylsulfid 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DMS
127760010
127760025
127760100
ACRO127760010EA
2270
CZK
ACRO127760010
ACRO127760025
ACRO127760100
Dimethylsulfid 99+%, extra pure
Dimethylsulfid
Vzorec:
C₂H₆S MW: 62,14 g/mol Bod varu: 36,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –98 °C Hustota: 0,846 g/cm³ Bod vzplanutí: –48 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008562 CAS číslo: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3,II Merck Index: 12,06204 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≤0.2 % Methylmercaptan |