Tisk…
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
528013-100ML 528013-1L 528013-25ML 528013-5L
SIAL528013-100MLEA 1890 CZK
SIAL528013-100ML SIAL528013-1L SIAL528013-25ML SIAL528013-5L
Dimethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Dimethyldisulfid
Vzorec: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008561
CAS číslo: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3,II