Tisk…
Dimethyldisulfid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000
8.20791.0005EA 790 CZK
8.20791.0005 8.20791.0250 8.20791.1000
Dimethyldisulfid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimethyldisulfid
Vzorec: C₂H₆S₂
MW: 94,2 g/mol
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008561
CAS číslo: 624-92-0
EINECS: 210-871-0
UN: 2381
ADR: 3 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.525 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 16.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms Methyl disulfide
Hill Formula C2H6S2
Chemical Formula CH3SSCH3