Dimethyldisulfid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
165590010
165592500
165590025
165590500
ACRO165590010EA
2810
CZK
ACRO165590010
ACRO165592500
ACRO165590025
ACRO165590500
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid
Vzorec:
C₂H₆S₂ Bod varu: 108…110 °C (760 mmHg) Bod tání: –85 °C Hustota: 1,0625 g/cm³ Bod vzplanutí: 16 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008561 CAS číslo: 624-92-0 EINECS: 210-871-0 UN: 2381 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % |
GC | ≤1 % (Methylmercaptan content) |