Tisk…

Dimethyl diselenide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

328502-1G 328502-5G
SIAL328502-1GEA 1460 CZK
SIAL328502-1G SIAL328502-5G
Dimethyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Dimethyl diselenide
Vzorec: C₂H₆Se₂
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 2,0009 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008254
CAS číslo: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR