Tisk…
Dihexyl disulphide tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Di-n-hexyldisulphide
B22568.06 B22568.14
B22568.06EA 1300 CZK
B22568.06 B22568.14
Dihexyl disulphide tech. 85%, technická kvalita
Dihexyl disulphide
Purity: 85% CAS No.: 10496-15-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S2 Formula Weight: 234.47 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00027300
Vzorec: C₁₂H₂₆S₂
MW: 234,47 g/mol
Bod varu: 85…86 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 0,919
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027300
CAS číslo: 10496-15-8
EINECS: 234-022-9