Tisk…
Diethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W382501-100G W382501-1KG W382501-SAMPLE
SIALW382501-100GEA 3860 CZK
SIALW382501-100G SIALW382501-1KG SIALW382501-SAMPLE
Diethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diethyl sulphide
Vzorec: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Bod varu: 92 °C (1013 hPa)
Bod tání: –104 °C
Hustota: 0,837 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009270
CAS číslo: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN: 2375
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03885