Diethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
107247-100ML
107247-5ML
SIAL107247-100MLEA
5760
CZK
SIAL107247-100ML
SIAL107247-5ML
Diethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Diethyl sulphide
Vzorec:
C₄H₁₀S Bod varu: 92 °C (1013 hPa) Bod tání: –104 °C Hustota: 0,837 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009270 CAS číslo: 352-93-2 EINECS: 206-526-9 UN: 2375 ADR: 3,II Merck Index: 13,03885 |