Tisk…
Diethyl sulphide 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L03493.09 L03493.22
L03493.09EA 1580 CZK
L03493.09 L03493.22
Diethyl sulphide 96%
Diethyl sulphide
Purity: 96% CAS No.: 352-93-2 Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3 Formula Weight: 90.19 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Garlic-like Melting Point: -104° Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1696909 Merck Reference: 14,3854 UN No.: 2375 MDL No.: MFCD00009270
Vzorec: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Bod varu: 90…92 °C
Bod tání: –104 °C
Hustota: 0,835
Bod vzplanutí: –10 °C (14 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009270
CAS číslo: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
UN: 2375
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3854