Tisk…
Diethyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyldisulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W409301-SAMPLE W409301-1KG
SIALW409301-SAMPLEEA 1750 CZK
SIALW409301-SAMPLE SIALW409301-1KG
Diethyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diethyl disulphide
Vzorec: C₄H₁₀S₂
MW: 122.26
Bod varu: 152
Bod tání: –101.5 °C
Hustota: 0.984 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009266
CAS číslo: 110-81-6
EINECS: 203-805-7
UN: 1993
ADR: 3 III