Diethyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyldisulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
E26223-100G
E26223-25G
SIALE26223-100GEA
4440
CZK
SIALE26223-100G
SIALE26223-25G
Diethyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Diethyl disulphide
Vzorec:
C₄H₁₀S₂ MW: 122.26 Bod varu: 152 Bod tání: –101.5 °C Hustota: 0.984 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009266 CAS číslo: 110-81-6 EINECS: 203-805-7 UN: 1993 ADR: 3 III |