Tisk…

Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

W221503-1KG-K W221503-4KG-K W221503-8KG-K
SIALW221503-1KG-KEA 7260 CZK
SIALW221503-1KG-K SIALW221503-4KG-K SIALW221503-8KG-K
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Vzorec: C₈H₁₈S
MW: 146,3 g/mol
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
MDL Number: MFCD00009468
CAS číslo: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR