Tisk…
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B101796-100ML B101796-500ML
SIALB101796-100MLEA 1950 CZK
SIALB101796-100ML SIALB101796-500ML
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Vzorec: C₈H₁₈S
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
MDL Number: MFCD00009468
CAS číslo: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 12,01626