Tisk…
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
51491-100ML 51491-500ML
SIAL51491-100MLEA 2170 CZK
SIAL51491-100ML SIAL51491-500ML
Dibutyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Vzorec: C₈H₁₈S
MW: 146.3
Bod varu: 189
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62
MDL Number: MFCD00009468
CAS číslo: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9
Merck Index: 12,01626