Tisk…
Dibutyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
B93989-100ML B93989-25ML
SIALB93989-100MLEA 4450 CZK
SIALB93989-100ML SIALB93989-25ML
Dibutyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dibutyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009467
CAS číslo: 629-45-8
EINECS: 211-091-3