Tisk…
Dibutyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20242.0025 8.20242.0100
8.20242.0025EA 1680 CZK
8.20242.0025 8.20242.0100
Dibutyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36
Bod varu: 229
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009467
CAS číslo: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -94 °C
Molar Mass 178.35 g/mol
Boiling Point 229 - 233 °C
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl disulfide
Hill Formula C8H18S2
Chemical Formula CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3