Tisk…
Dibutyl disulphide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide
107920250 107921000 107925000
ACRO107920250EA 1650 CZK
ACRO107920250 ACRO107921000 ACRO107925000
Dibutyl disulphide 97%
Dibutyl disulphide
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36
Bod varu: 229…233 °C (760 mmHg)
Bod tání: -94
Hustota: 0.938 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009467
CAS číslo: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %