Thiodiglykol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2,2´-Thiodiethanol, 2,2'-Thiodiethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
88561-1L
88561-2.5L
SIAL88561-1LEA
2580
CZK
SIAL88561-1L
SIAL88561-2.5L
Thiodiglykol, Sigma-Aldrich®
Thiodiglykol
Vzorec:
S(CH₂CH₂OH)₂ MW: 122,19 g/mol Bod varu: 282 °C (1013 hPa) Bod tání: –10 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek) |
CAS číslo:
111-48-8 EINECS: 203-874-3 Merck Index: 12,09466 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...