Tisk…
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ500
D2438-50ML D2438-5X10ML
SIALD2438-50MLEA 5880 CZK
SIALD2438-50ML SIALD2438-5X10ML
Dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM