Dimethylsulfoxid, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
94563-10ML-F
94563-1ML-F
94563-10ML-FEA
10980
CZK
94563-10ML-F
94563-1ML-F
Dimethylsulfoxid, Supelco®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Bod varu: 189 °C (1013 hPa) Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS číslo: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |