Dimethylsulfoxid, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83673.230EA
2710
CZK
83673.230
83673.290
Dimethylsulfoxid, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Dimethylsulfoxid
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec:
(CH₃)₂SO Bod varu: 189 °C (1013 hPa) Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS číslo: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 REACH: 01-2119431362-50 Merck Index: 13,03285 |