Tisk…
Dimethylsulfoxid ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
23486.297EA 1820 CZK
23486.297 23486.322 23486.460
Dimethylsulfoxid ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18,5 °C
Hustota: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99,0 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1,099 - 1,101
Refractive index (20°C) 1,478 - 1,479
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm