Dimethylsulfoxid 99.9+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
414885000
414880010
414880025
ACRO414885000EA
2310
CZK
ACRO414885000
ACRO414880010
ACRO414880025
Dimethylsulfoxid 99.9+% ACS
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO MW: 78.14 Bod varu: 189 °C (760 mmHg) Bod tání: 18.4 °C Hustota: 1.1 g/cm³ Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS číslo: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Titrable acid | ≤0.001 meq/g |