Tisk…
Dimethylsulfoxid 99.8+% for peptide synthesis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
354840025 354845000
ACRO354840025EA 10370 CZK
ACRO354840025 ACRO354845000
Dimethylsulfoxid 99.8+% for peptide synthesis
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
Bod varu: 189 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (K.F.)
GC ≥99.80 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %