Dimethylsulfoxid, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
348440010
348440025
348441000
348445000
348440010.EA
4420
CZK
348440010.
348440025.
348441000.
348445000.
Dimethylsulfoxid, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Dimethylsulfoxid
Vzorec:
(CH₃)₂SO Bod varu: 189 °C (760 mmHg) Hustota: 1,1 g/cm³ Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002089 CAS číslo: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.70 % |